23229
Braunglasflasche
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Synonym(e):
BRAUNGLASFLASCHE 60ML, MIT SCHRAUBDECKEL UND SEPTUM, 12 Stück
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Leistungsmerkmale
closure type screw top bottle
pre-assembled
Verpackung
pkg of 12 ea
AD × H
38 mm × 95 mm
Volumen
60 mL
Fitting
thread for 20-400
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ersatzteil
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)