Wichtige Dokumente
22823-U
Supelpure HC Hydrocarbon Trap Refill
volume 474 cc
Empfohlene Produkte
Volumen
474 cc
Allgemeine Beschreibung
Activated charcoal.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)