Merck
22484-U
Supelco
Supeltex M-2A Reduktionsferrule
I.D. × O.D. 1/16 in. × 1/8 in., 1/16 in. O.D. Column in 1/8 in. fitting, pkg of 10 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
SB.54
Verpackung
pkg of 10 ea
ID × AD
1/16 in. × 1/8 in.
Kompatibilität
1/16" O.D. Column (in 1/8 in. fitting)
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften: Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Hohe Wiederverwendbarkeit. Setzt sich nicht auf Metall oder Glas fest.
Material: DuPont VESPEL SP-21 (85% Polyimid, 15% Graphit)
Höchsttemperatur:
400 °C
Reducing ferrule is a critical component of the compression fitting. It is important that fittings are easy to connect and also they must not give any significant extra volume to the system. This ferrule consists of two parts namely front and back ferrule.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
David W. Grant
Capillary Gas Chromatography, 67-67 (2009)