Wichtige Dokumente
22309
Supeltex M-1 Ferrule für gepackte Säulen, 1,59-mm-Säulenaußendurchmesser (1/8 Zoll)
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 100 ea
Verpackung
pkg of 100 ea
ID
1/8 in.
Fitting
1/8 in. for 1/8 in. O.D. packed column
Kompatibilität
1/8 in. O.D. Column
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften: Ideal für den Anschluss an Massenspektrometer. Hohe Wiederverwendbarkeit. Nur für isotherme Anwendungen.
Material: keramikgefülltes PTFE
Höchsttemperatur: 250 °C
Material: keramikgefülltes PTFE
Höchsttemperatur: 250 °C
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)