20489
Gereinigte Kupferrohre
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
Synonym(e):
VORGERINIGTES KUPFER-TUBING 1/4″, 50 FUß LÄNGE
Empfohlene Produkte
Materialien
copper tubing (GC plumbing quality)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Schlauch L × AD × ID
50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
Allgemeine Beschreibung
Lösungsmittelgewaschen gemäß ASTM B-280-Spezifikationen sowie proprietäre Reinigung vor Ort, um restliche Kohlenhydrate zu entfernen. Zum Gebrauch in den meisten GC-Sanitäranwendungen.
Anwendung
Copper tubing maybe used in the study of paramagnetic resonance spectra of free radicals in liquids like hydrogen peroxide and alcohols.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Paramagnetic resonance study of liquids during photolysis: Hydrogen peroxide and alcohols.
J. Chem. Phys. , 44 (3), 1245-1259 (1966)
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 56(11), 1089-1093 (2018-06-02)
Parahydrogen is a potentially significant source of hyperpolarization. However, a heat exchanger at an ultralow temperature, which is normally sustained wastefully using liquid nitrogen, is essential for the generation of hyperpolarized parahydrogen. In order to cut down on the use