Merck
20337
Porapak poröses Polymeradsorbens
matrix Porapak S, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
UNSPSC-Code:
23201100
Form
solid
Qualitätsniveau
Verpackung
bottle of 75 cc
Parameter
250 °C temp. limit
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Oberflächenbereich
~375 m2/g
Matrix
Porapak S
Partikelgröße
80-100 mesh
Dichte
~0.35 g/mL (free fall density)
Allgemeine Beschreibung
Porous polymers are the most suitable adsorbent for applications based on the analysis of gases, acids, amines, organics of low carbon number and water. They are best suited for gas chromatography and are basically copolymers of polydivinylbenzene (DVB) which are very porous in nature ranging from mesoporous to microporous. Porapak S is a porous polymer composed of vinyl pyridine and is most suitable for separation of normal and branched alcohols.
Die porösen Porapak-Polymere sind kugelförmige Körner mit einer konstanten Partikelgröße, Porosität und Oberfläche, die analytische Präzision und Messgenauigkeit gewährleisten.
Weitere Informationen über unsere Adsorbenzien finden Sie auf sigma-aldrich.com/adsorbents
Anwendung
Porapak S maybe used in isothermal gas chromatographic analysis of light gases, for detection and separation of CO2, C2H2, C2H4 and C2H6.
Rechtliche Hinweise
PoraPak is a trademark of Waters
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Grob RL and Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 79-83 (2004)
A new column system for isothermal gas chromatographic analysis of light gases (H2, O2, N2, CO, CH4, CO2, C2H4, C2H6 and C2H2) employing a column switch technique.
Deans DR
Chromatographia, 4 (7), 279-285 (1971)
Poole C.
Gas Chromatography, 127-130 (2012)