20276
Amberlite™ XAD4
20-60 mesh
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
800 °F
Verpackung
pkg of 100 g
Methode(n)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
750 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
polymer
Partikelgröße
20-60 mesh
Porengröße
~0.98 mL/g pore volume
100 Å mean pore size
Dichte
1.02 g/mL (true wet)(lit.)
1.08 g/mL (skeletal)(lit.)
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Amberlite XAD4 is a nonpolar absorbent used for stripping and concentration of organic compounds. Bacillus subtilis immobilized on Amberlite XAD-4 has been investigated as new biosorbent in trace metal determination.
Nicht ionisches, makroretikuläres Harz, das ionische Spezies durch hydrophobe und polare Wechselwirkungen adsorbiert und wieder freisetzt. Normalerweise wird es unter isokratischen Bedingungen eingesetzt.
Anwendung
Polyaromatische Adsorbens für kleine hydrophobe Verbindungen, Tenside, pharmazeutische Produktion, Phenole, chlorierte organische Stoffe, Entsorgung und Rückgewinnung von Pestiziden sowie Entfernung von organischen Verunreinigungen aus wässrigen Nahrungsmittelströmen.
- Amberlite™ XAD4 was used in rapid fractionation technique.
- Amberlite XAD4 was used as sorbent for HPLC analysis.
Sonstige Hinweise
Es sind zwei Partikelgrößen erhältlich:
Mesh 20–60 mit den Bestellnummer 20276, 10358, XAD4
Mesh 20–50 mit der Bestellnummer 06444
Mesh 20–60 mit den Bestellnummer 20276, 10358, XAD4
Mesh 20–50 mit der Bestellnummer 06444
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Characterization and applications of Amberlite XAD-4 in preparative liquid chromatography
Analytical Chemistry, 53, 1822-1828 (1981)
Passively capturing air data on more volatile chemicals.
Environmental science & technology, 43(4), 978-978 (2009-03-27)
Journal of environmental science & engineering, 50(2), 163-168 (2009-03-20)
Adsorption equilibrium, kinetics and thermodynamics of 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP), one of the most commonly used chlorophenol, onto bituminous coal based Filtrasorb-400 grade granular activated carbon, were studied in aqueous solution in a batch system with respect to temperature. Uptake capacity of
Journal of hazardous materials, 172(1), 234-239 (2009-07-31)
The present study describes a novel synthetic method for the immobilization of calix[4]arene (II) onto the surface of modified Amberlite XAD-4 resin (4), which does not require the derivatization of calixarene moiety. The novel calix[4]arene based resin (C4 resin) 5
Journal of hazardous materials, 149(1), 166-173 (2007-05-01)
The present work proposes the use of Bacillus subtilis immobilized on Amberlite XAD-4 as new biosorbent in trace metal determination. The procedure is based on the biosorption of Cu and Cd ions on a column of Amberlite XAD-4 resin loaded