Merck
20229
ORBO Aktiviertes Kieselgel-Röhrchen
W,W,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Synonym(e):
ORBO 52 kleines aktiviertes Kieselgel (20/40) 150/75 mg, 50er-Packung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
W,W,F separators, silica gel
agency
NIOSH 2002,2003,2004,2005,2010,2013,2014, OSHA 16,21
product line
ORBO
composition
Bed A, 150 mg , Bed B, 75 mg
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
ORBO 52 Small
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
matrix
Activated silica gel
particle size
20-40 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
  • ORBO 52 Small Activated Silica Gel (20/40) 150/75 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Legal Information
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)