Wichtige Dokumente
13801
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 80/100 HayeSep Q support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Parameter
0-275 °C temperature (isothermal or programmed)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 HayeSep Q support
Aktive Matrixgruppe
none phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for use with General Configuration
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)