Wichtige Dokumente
12873
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 20% TCEP, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 1.8 ft (0.55 m) × 1/16 in. × 0.75 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
ASTM® D4815
Hersteller/Markenname
Agilent
Parameter
0-175 °C temperature (isothermal or programmed)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
1.8 ft (0.55 m) × 1/16 in. × 0.75 mm
Matrix
80/100 Chromosorb P AW support
Aktive Matrixgruppe
20% TCEP phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for use with General Configuration
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)