Wichtige Dokumente
12392-U
Metallbepackte GC-Säule (kompatibel mit Agilent, Konfiguration „A“)
phase none, matrix 60/80 Carboxen-1000 support, L × O.D. × I.D. 15.0 ft (4.6 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Agilent
Parameter
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
15.0 ft (4.6 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
60/80 Carboxen-1000 support
Aktive Matrixgruppe
none phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for use with Agilent Configuration A
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)