Merck
10199
Supelco
Carbosieve Carbon Adsorbent
matrix Carbosieve G, 80-100 mesh, bottle of 5 g
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
product name
Carbosieve-Adsorbens, matrix Carbosieve G, 80-100 mesh, bottle of 5 g
Produktlinie
Carbosieve
Qualitätsniveau
Form
powder or granules
Verpackung
bottle of 5 g
Methode(n)
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
~1160 m2/g
Matrix
Carbosieve G
Aktive Matrixgruppe
carbon
Partikelgröße
80-100 mesh
Porengröße
~0.02 cm3/g mesoporosity
~0.49 cm3/g microporosity
~0 cm3/g macroporosity
~6-15 Å pore diameter
Dichte
~0.27 g/mL (free fall density)
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Ein Kohlenstoff-Molekularsieb (CMS) ist das poröse Kohlenstoffskelett, das nach der Pyrolyse eines polymeren Vorläufers zurückbleibt. Diese Teilchen sind:
  • Kugelförmig (bessere Festbettleistung als bei granulären Teilchen)
  • Hart und nicht bröckelnd (leicht zu füllen, kein Bruch)
  • Hochporös (große Oberflächen)
  • Wird für Moleküle mit einer von C2–C5 n-Alkanen abhängigen Analytgröße verwendet
  • Hydrophob (können in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden)
CMS-Adsorbentien bieten generell eine relative höhere Adsorptionskraft als perlförmige Adsorbentien aus graphitisierter Polymerkohle (SGPC) und graphitisiertem Kohlenschwarz (GCB). Unsere Carbosieve-Produkte sind eine Art von CMS-Adsorbentien.
  • Keine konischen Poren
  • Sehr hohe Adsorptionskraft, da nur Mikroporen vorhanden sind
  • Erstklassige Leistung bei vielen kleinen, flüchtigen Analyten, die von den meisten anderen Adsorbentien nur schwer zurückgehalten werden
Weitere Informationen über unsere speziellen Kohlenstoffadsorbentien finden Sie auf ww.sigma-aldrich.com/carbon
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T D DiStefano et al.
Applied and environmental microbiology, 57(8), 2287-2292 (1991-08-01)
Tetrachloroethene, also known as perchloroethylene (PCE), is a common groundwater contaminant throughout the United States. The incomplete reductive dechlorination of PCE--resulting in accumulations of trichloroethene, dichloroethene isomers, and/or vinyl chloride--has been observed by many investigators in a wide variety of
Mohammad Reza Samarghandi et al.
Journal of research in health sciences, 14(3), 227-232 (2014-09-12)
Toluene is a volatile organic compound, one of 189 hazardous air pollutants (HAPs) and the most important pollutant found in most industries and indoor environments; owing to its adverse health, toluene must be treated before being released into the environment.
John L Martin et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 1(6), 363-370 (2004-07-09)
In an effort to assess the scope of occupational exposures to ethylene, the Olefins Panel of the American Chemistry Council designed and conducted a research project to develop and apply a sampling and analytical method to measure workplace exposure. The
J Masuda et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 50(4), 121-124 (2004-10-16)
The sensory testing method applied under Japanese law to measure odor concentration has a lower detection limit of 10 in the specified Odor Index. To measure odor below the limit, a condensing procedure using solid sorbents (Tenax-TA, Unicarbon B and
Olga A Pogodina et al.
Analytical chemistry, 76(2), 464-468 (2004-01-15)
The determination of organic trace gases in the ambient environment at the lower ppb level is demonstrated based on a novel technique combining sorption tube sampling on Molsieve and Carbosieve S-III, thermal desorption, and detection of the trace analyte by