Merck
07441
Supelco
Malonyl-L-carnitin Lithiumsalz
analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO6 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.25 (free acid basis)
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Assay
≥90.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -34.0±3.0°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
acetone
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)