02175
NTA - Atto 647 N
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (HPCE)
Synonym(e):
Atto 647 N - Nitrilotriessigsäure, komplexiert mit Nickel, Nα,Nα-bis(carboxymethyl)-L-lysin, Nickel(II)-Komplex
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥80% (HPCE)
Fluoreszenz
λex 647 nm; λem 669 nm in PBS
Eignung
suitable for fluorescence
Nachweisverfahren
fluorometric
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)