Merck
Z763810
BeadBug vorgefüllte Röhrchen, 2,0 ml Kapazität
Triple-Pure starter kit, with 10 each of 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 and 3.0 mm Zirconium beads
Synonym(e):
homogenization microtubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NB.11
Sterilität
non-sterile
Verpackung
kit of 1
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific D1032-SK
Methode(n)
PCR: suitable
Allgemeine Beschreibung
Die vorgefüllten Röhrchen passen in den BeadBug Mikroröhrenhomogenisator und werden mit gängigen säuregewaschenen Glasperlen, Triple-Pure-Zirkoniumperlen oder Edelstahlperlen geliefert.
Die Triple-Pure-Perlen sind in molekularbiologischer Qualität, säuregewaschen, wärmebehandelt und geprüft nukleasefrei.
Die Edelstahlperlen sind ebenfalls säuregewaschen.
Alle Röhren sind nicht umsäumt und weisen Schraubkappen auf
Rechtliche Hinweise
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)