Merck
Z740231
Supelco
TLC Aluminum Sheets
L × W 5 cm × 7.5 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NC.07
L × B:
5 cm × 7.5 cm
Schichtdicke:
200 μm
Leistungsmerkmale:
binder Polymeric
fluorescent indicator
Porengröße:
60 Å medium pore diameter
Materialien
aluminum support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Polymeric
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 20 ea
Hersteller/Markenname
EMD Millipore® 1.05549.0001
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
5 cm × 7.5 cm
Schichtdicke
200 μm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Rechtliche Hinweise
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)