Z740213
TLC-Glasplatten
L × W 2.5 cm × 7.5 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Synonym(e):
TLC Silica gel 60 F254, TLC Silica gel 60 F254, 100 Glass plates 2.5 x 7.5 cm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
EMD Millipore® 1.15327.0001
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
2.5 cm × 7.5 cm
Schichtdicke
250 μm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Allgemeine Beschreibung
Fußnote