Z732664
IKA® ULTRA-TURRAX® Dispergierwerkzeuge, Edelstahl
dispersing element for T-18 basic disperser, 10 mm, 1/cs
Synonym(e):
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
stainless steel rotor/stator
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA L004639
Durchmesser
10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
IKA® S 18 N - 10 G Dispersing tool for use with T-18 ULTRA-TURRAX® dispersing instrument.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- suitable for use with solvents
- sterilization methods: all methods
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)