Z724629
Hettich® adapter for 50 mL round bottom tubes
pack of 1 ea
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Holds 50 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1634
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 1016, 1137 (rotors)
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG