Z709204
ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
ART XLP 200, volume range 5-200 μL, sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
colorless tip
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
barrier
Verpackung
pack of 3072 ea (4 packs of 768)
Hersteller/Markenname
Molecular BioProducts 2160P
Methode(n)
PCR: suitable
Maximales Volumen
200 μL
Volumenbereich
5-200 μL
Allgemeine Beschreibung
Extended length like the Art XLP but draws a full 200 μl
Anwendung
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).
Verpackung
960EA = 10 Trays mit 96 Spitzen (1 Packung)
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
768EA = 8 trays of 96 tips (1 pack) and 3072EA = 4 Pack
Kompatibilität
Compatibility
Biohit Proline-Variable 50-200 μl
Capp Aero 200 μl
Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
Eppendorf Research Pro 5-100 μl
Eppendorf Response 4850 5-100 μl
Finnpipette 4027/4500 40-200 μl
Mettler-Toledo VoluMate 20-200 μl
Nichiryo BenchMate 20-200 μl
Pipetman P-200 20-200 μl
Rainin EDP 2 20-250 μl
Rainin EDP Plus 20-250 μl
Rainin Pipet Plus 20-200 μl
Rainin Pipetman 20-200 μl
Socorex/Wheaton 822 Series 10-100 μl
Biohit Proline-Variable 50-200 μl
Capp Aero 200 μl
Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
Eppendorf Research Pro 5-100 μl
Eppendorf Response 4850 5-100 μl
Finnpipette 4027/4500 40-200 μl
Mettler-Toledo VoluMate 20-200 μl
Nichiryo BenchMate 20-200 μl
Pipetman P-200 20-200 μl
Rainin EDP 2 20-250 μl
Rainin EDP Plus 20-250 μl
Rainin Pipet Plus 20-200 μl
Rainin Pipetman 20-200 μl
Socorex/Wheaton 822 Series 10-100 μl
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Prolonged arthritis associated with sindbis-related (Pogosta) virus infection.
Rheumatology (Oxford, England), 39, 1272-1274 (2000)
Quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC-MS/MS.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, 5125-5131 (2015)
Nitrogenase genes in PCR and RT-PCR reagents: implications for studies of diversity of functional genes.
Biotechniques, 35, 996-1002 (2003)