Z687162
Nunclon® Δ Multidishes
4 wells, flat bottom, 5 mL/well
Synonym(e):
4well plate
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene wells
rectangular
Sterilität
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
case of 100 ea
Hersteller/Markenname
Nunc 167063
Verfügbarkeit
not available in North America
Schale L × B
128 mm × 86 mm
Schalenkapazität
20 mL
Maximales Volumen
5 mL
Größe
4 wells
Oberflächenbereich
21.8 cm2 , per well
Arbeitsvolumen
5 mL
Farbe
clear
Bindungsart
Nunclon Delta surface
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Stackable and flat well bottom.
- γ irradiated sterilization.
- Certified-non-pyrogenic.
- Provided with alphanumerical codes for Well identification.
- Maximum adhesion ensured by proprietary surface modification.
- Ensures a large culture area.
- Accept standard glass coverslips: 24 × 60mm for a 4-well plate.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)