Merck
Z614661
Vivaspin 20 Zentrifugalkonzentrator
MWCO 100 kDa
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
NACRES:
NB.24
Materialien
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
Beschreibung
PES membrane
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 20 μL
Verpackung
package of 12 ea
Hersteller/Markenname
Sartorius VS2041
Parameter
5 bar max. pressure
8000 × g max. centrifugal force
Totstoppvolumen
50 μL
Membranfläche
6 cm2
Röhrchengröße
~50 mL
Arbeitsvolumen
20 mL
Porengröße
100 kDa MWCO
Allgemeine Beschreibung
Der Vivaspin 20-ml-Zentrifugalkonzentrator wurde für erhöhte Volumenflexibilität und Leistung entwickelt. Vivaspin 20 kann in Ausschwing- und Festwinkelrotoren (mit Trägern für 15-ml- und 50-ml-Flaschen) eingesetzt werden. Die vertikal angeordneten Zwillingsmembranen von Vivaspin ermöglichen beispiellose Filtrationsgeschwindigkeiten und Konzentrationsfaktoren über 100fach.
Das verbleibende Restvolumen kann an der seitlich aufgedruckten Skalierung leicht abgelesen werden und das modifizierte Deadstop-Reservoir erleichtert darüber hinaus die direkte Entnahme des Konzentrats mit der Pipette.
  • Vivaspin Zentrifugalkonzentratoren können Proben mit verschiedensten Volumen und Molekulargewicht-Grenzwerten (MWCO) verarbeiten und sind so die optimale Lösung für jede Konzentrations- oder Pufferaustausch-Anwendung.
  • Die vertikale Anordnung der Membranen ermöglicht höchste Durchfluss- und Wiederfindungsraten.
  • Die patentierte Totvolumen-Technologie ermöglicht eine direkte Entnahme des Konzentrats ohne erneutes Schleudern und gewährleistet so eine unvergleichlich sichere und bequeme Handhabung der Proben.
Hinweis: Ein-Schritt-Entsalzen der aufkonzentrierten Probe durch Verwendung des Diafiltrationsbechers. Gasdruckfiltration; für höhere Filtrationsgeschwindigkeiten kann Gasdruck mit Zentrifugalkraft kombiniert werden.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carina Conzelmann et al.
Journal of extracellular vesicles, 9(1), 1808281-1808281 (2020-09-18)
Zika virus (ZIKV) is mainly transmitted via mosquitos, but human-to-human transmissions also occur. The virus is shed into various body fluids including saliva, which represents a possible source of viral transmission. Thus, we here explored whether human saliva affects ZIKV
Juraj Ahel et al.
eLife, 9 (2020-06-24)
RNF213 is the major susceptibility factor for Moyamoya disease, a progressive cerebrovascular disorder that often leads to brain stroke in adults and children. Characterization of disease-associated mutations has been complicated by the enormous size of RNF213. Here, we present the