Merck
Z601594
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R and ROTINA 420/420R Centrifuges, Adapter for 50 mL Falcon tubes (29x115 mm)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
Holds 50 mL tubes
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1384
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 1481 1490, 1495 (buckets)
Allgemeine Beschreibung
  • compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543) and 1430 (Z729132)
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)