Merck
Z601152
Hettich® centrifuge adapters
for 9-10 mL blood/urine tubes (15-16x92-102 mm) and 15 mL round bottom tubes (17x100 mm)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
Beschreibung
for EBA 21 and MIKRO 220/220R
Leistungsmerkmale
Holds 15 mL tubes
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1635
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 1016, 1137 (rotors)
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt