Merck
Z600717
Hellma® Makro-Küvetten für Fluoreszenzmessungen, Standardzellen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
4 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 111-QS
Hellma
Parameter
200-2,500 nm spectral range
Methode(n)
photometry: suitable
H × B × T
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
3,500 μL
Weglänge
10x10 mm
Nachweisverfahren
fluorometric
Allgemeine Beschreibung
Hellma®-Makro-Standardküvetten zur Fluoreszenzmessung mit PTFE-Stopfen (Spektralbereich 200–2.500 nm, Pfadlänge 10 x 10 mm, Kammervolumen 3.500 μL) sind in hochwertigem Suprasil-Quarzmaterial erhältlich. Der höchste Empfindlichkeitswert bei der Messung kann erreicht werden, indem die Zelle für eine bestimmte Anwendung so ausgewählt wird, dass sie eine hohe Transmission im relevanten Spektralbereich aufweist. Die von der leeren Suprasil-Quarzzelle angezeigte maximale Transmission von 80–90 % wird durch den Reflexionsverlust an den vier Glas-/Luft-Grenzflächen verursacht. Bei Befüllung mit gängigen Lösungsmitteln weist die Zelle deutlich höhere maximale Transmissionen auf.
Verpackung
Vertrieb in Packungen mit einer einzelnen Zelle (1 EA = 1 Zelle)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Biqin Dong et al.
Optics express, 25(7), 7929-7944 (2017-04-07)
We report detailed characterizations of stochastic fluorescence switching of unmodified nucleic acids under visible light illumination. Although the fluorescent emission from nucleic acids under the visible light illumination has long been overlooked due to their apparent low absorption cross section