Z380407
Nalgene® bottles, style 2123
capacity 4,000 mL
Synonym(e):
nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
square translucent bottle
Verbindung
Joints threaded neck (100)
Beschreibung
Autoclavable
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 1 ea (case of 6, pack of 1)
Hersteller/Markenname
Nalgene® 2122-0010
Flaschendurchm. × H
142 mm × 282 mm
Kapazität
4,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)