Merck
Z363553
Sigma-Aldrich
Küvettenständer
Holds 20 cuvettes
Synonym(e):
rack tube, racks tube, tube racks
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
 12.5-mm O.D. cells in two tiers
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
L × B × H
8 1/4 in. × 2 3/4 in. × 1 3/8 in.
Allgemeine Beschreibung
Das schräge Design macht die hintere Reihe leichter zugänglich.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2