Merck
Z360422
Desiccator plate
diam. 230 mm, 24 holes
Synonym(e):
perforated plate, sample support plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
AD:
230 mm
Durchmesser:
230 mm
Hersteller/Markenname
Nalgene® 5312-0230
AD
230 mm
Durchmesser
230 mm
Allgemeine Beschreibung
Feuerpolierte, hellgrüne Keramikplatte mit einem Metallkern für bessere Inertheit und Temperaturschock-Resistenz. Nummerierte Quadrate zur besseren Identifikation von Tiegeln, Wägeflaschen etc. Jedes Quadrat hat eine Bohrung.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)