Z360295
Hähne für Ballonflaschen
Tefzel®
Synonym(e):
plastic spigot, plastic spigots
Empfohlene Produkte
Materialien
Tefzel®
Hersteller/Markenname
Nalgene®
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tefzel® ETPE-Hahn für Lösungsmittel und andere Chemikalien, anwendungsfreundlicher als PP.
Zapfhähne passend für alle Nalgene Behälter. Beide Teile sind autoklavierbar. Gewinde mit 11/8 in × 12 in. Gewindedurchmesser. Hahn mit Schlauchanschluß für 5/8 in. I.D.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company