Z351032
Vollpipette, Polyethylen
narrow two-step stem, bulb draw 3.0 mL, non-sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 500
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
155 mm
Kolbenentnahme
3.0 mL
Schaftdurchm.
8 mm
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)