Z350958
Vollpipette, Polyethylen
fine tip, short stem, bulb draw 1.0 mL, non-sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 400
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
50 mm
Kolbenentnahme
1.0 mL
Schaftdurchm.
1.2 mm
Allgemeine Beschreibung
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Verpackung
Bulk pack