Z331651
BRAND® Erlenmeyer-Kolben, Weithals, Schraubkappe, PP
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
conical flasks
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
polypropylene
wide-neck
Verbindung
joint ST/NS45/40
joint neck GL52
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Screw cap
with cap
Verpackung
case of 4
Hersteller/Markenname
BRAND 93185
AD × H
135 mm × 220 mm
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Graduierung. Hals mit Schliff. Mit Schraubkappe, aus klarem PP
Sonstige Hinweise
Browse all Erlenmeyer flasks
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)