Merck
Z330353
BRAND® Tropfflasche, PTFE
capacity 50 mL
Synonym(e):
dropping bottle, dropping bottles
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
PTFE bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
white bottle
Verbindung
joint threaded neck
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 125328
Kapazität
50 mL
Durchm. × H
43 mm × 100 mm
Allgemeine Beschreibung
PTFE, flexible outstanding chemical resistance. Dropper nozzle with screw-cap.
Sonstige Hinweise
BR125328 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)