Merck
Z329061
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch mit Mittelring
L 8 mm, bar diam. 3 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materialien
cylindrical PTFE-coated
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
BRAND 137404
Länge
8 mm
Stabdurchmesser
3 mm
Ringdurchm.
4 mm
Allgemeine Beschreibung
Für Gefäße mit unebenem Boden. Der Drehring sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung.
Sonstige Hinweise
BR137404 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)