Merck
Z327085
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3 flask
Verbindung
joint ST/NS neck14/23
Leistungsmerkmale
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 37451
Messbereich Volumen
250 mL, accuracy: 0.15 mL
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Messkolben nach DIN EN ISO 1042, Klasse A, konformitätsbescheinigt, mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Lieferung mit austauschbarem braunem Glas Stopfen. Beschriftung in hochkontrastischer weisser Emaille. Blaubrand Messkolben werden mit einem detaillierten Chargenzertifikat in jeder Packung geliefert.
Sonstige Hinweise
BR37451 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG