Z326755
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messkolben
volume 50 mL, accuracy: 0.08 mL, neck joint: ST/NS 14/23
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
wide-neck
Verbindung
joint: ST/NS neck14/23
Beschreibung
calibrated to contain (TC, EX)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
50 mL, accuracy: 0.08 mL
Kapazität
50 mL