Merck
Z325325
BRAND® BLAUBRAND® Vollpipette, kalibriert für die Abgabe (TD, EX)
capacity 5 mL, two marks
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
AR-Glas®
Beschreibung
partial delivery
Leistungsmerkmale
class AS
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 29727
Messbereich Volumen
5 mL, accuracy: 0.015 mL
Kapazität
5 mL
Allgemeine Beschreibung
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
Sonstige Hinweise
BR29727 (India)
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)