Z325163
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messkolben, kalibriert für die Abgabe
capacity 25 mL
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 691
Beschreibung
amber mark: yes
Leistungsmerkmale
class AS with batch number
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 30515
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: 0.03 mL
Länge
510 mm
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Pipettes come with a detailed batch certificate in each package.
Sonstige Hinweise
BR30515 (India)
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG