Z325112
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Messkolben, kalibriert für die Abgabe
capacity 1 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
AR-Glas®
Agentur
according to DIN 12 691
Beschreibung
amber mark: yes
Leistungsmerkmale
class AS with batch number
class AS
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 30502
Messbereich Volumen
1 mL, accuracy: 0.008 mL
Länge
300 mm
Kapazität
1 mL