Z324418
BRAND® BLAUBRAND® Messzylinder
volume 2000 mL, subdivision, 20 mL
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
subdivision 20 mL
Hersteller/Markenname
BRAND
Messbereich Volumen
2000 mL
Höhe
505 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder, hohe Form, Klasse A, konformitätsbescheinigt mit Chargennummer. Aus Duran® Glas, kalibriert auf Inhalt (TC, IN). Mit Ausgiesser und sechseckigem Glasfuss. Ringmarken und sonstige Beschriftung in blauer Emaille ausgeführt. Lieferung mit einem Chargenzertifikat in jeder Packung. Auf Anfrage auch mit individuellem Eichschein lieferbar.
Sonstige Hinweise
BR32164 (India)
Rechtliche Hinweise
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)