Z322741
BRAND® Becherglas, PTFE, niedere Form
capacity 2,000 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
Leistungsmerkmale
graduations: no
Hersteller/Markenname
BRAND 90364
H × Durchm.
210 mm × 120 mm
Kapazität
2,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Exzellente thermische und chemische Resistenz. Niedrige Form. Mit verstärktem Rand und Ausgiesser, ohne Gradeinteilung
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)