WH0064324M5
Monoclonal Anti-NSD1 antibody produced in mouse
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ARA267, Anti-DKFZp666C163, Anti-FLJ22263, Anti-SOTOS, Anti-STO, Anti-nuclear receptor binding SET domain protein 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NSD1(64324)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
DQTCELPRRNCLLPFSNPVNLDAPEDKDSPFGNGQSNFSEPLNGCTMQLSTVSGTSQNAYGQDSPSCYIPLRRLQDLASMINVEYLNGSADGSESFQDPEKSDSRAQT
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable