Merck
WH0057534M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MIB1 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DIP1, Anti-DKFZp686I0769, Anti-DKFZp761M1710, Anti-FLJ90676, Anti-MGC129659, Anti-MGC129660, Anti-MIB, Anti-ZZANK2, Anti-ZZZ6, Anti-mindbomb homolog 1 (Drosophila)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat:
unconjugated
application:
ELISA (i)
Klon:
2A9, monoclonal
Speziesreaktivität:
human
citations:
1
Methode(n):
indirect ELISA: suitable
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MIB1(57534)
Immunogen
MIB1 (NP_065825, 909 a.a. ~ 1006 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PFIMCCGGKSSEDATDDISSGNIPVLQKDKDNTNVNADVQKLQQQLQDIKEQTMCPVCLDRLKNMIFLCGHGTCQLCGDRMSECPICRKAIERRILLY
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)