WH0027065M1
Monoclonal Anti-D4S234E antibody produced in mouse
clone 1C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-D4S234, Anti-DNA segment on chromosome 4 (unique) 234 expressed sequence, Anti-NSG1, Anti-P21
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... D4S234E(27065)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
MVKLGNNFAEKGTKQPLLEDGFDTIPLMTPLDVNQLQFPPPDKVVVKTKTEYEPDRKKGKARPPQIAEFTVSITEGVTERFKVSVLVLFALAFLTCVVFLVVYKVYKYDRACPDGFVLKNTQCIPEGLESYYAEQDSSAREKFYTVINHYNLAKQSITRSVSPWMSVLSEEKLSEQETEAAEKSA
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable