WH0003753M1
Monoclonal Anti-KCNE1 antibody produced in mouse
clone 5B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ISK, Anti-JLNS, Anti-LQT5, Anti-MGC33114, Anti-MinK, Anti-potassium voltage-gated channel, Isk-related family, member 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5B12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNE1(3753)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
RSKKLEHSNDPFNVYIESDAWQEKDKAYVQARVLESYRSCYVVENHLAIEQPNTHLPETKPSP
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable