V1514
Anti-VE-Cadherin (CD144) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CD144, Anti-Cadherin-5, Anti-Vascular Endothelial Cadherin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~130 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100 using acetone-fixed sections of human tonsil
western blot: 1:500 using whole extract of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDH5(1003)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunofluorescence imaging
- western blotting
- to weaken cell-cell junctions in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable