V0631
Vortex adapter for microcentrifuge tubes
capacity, 8 tubes
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 8 tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37080-0008
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Verwendung mit allen Vortex Schüttlern mit Gummiplatte oder Reagenzglas-Halter. Zur Aufnahme von 1,5mL micro tubes, werden durch eine verschiebbare Halteplatte sicher festgehalten.