Wichtige Dokumente
U3385
UA62784
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[5-(4-Methoxyphenyl)-2-oxazolyl]-9H-Fluoren-9-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: >2 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cccc4C(=O)c5ccccc5-c34
InChI
1S/C23H15NO3/c1-26-15-11-9-14(10-12-15)20-13-24-23(27-20)19-8-4-7-18-21(19)16-5-2-3-6-17(16)22(18)25/h2-13H,1H3
InChIKey
SVICLWPFAQYZLX-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)