T6277
Monoclonal Anti-Troponin T antibody produced in mouse
clone JLT-12, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-ANM, Anti-NEM5, Anti-STNT, Anti-TNT, Anti-TNTS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
JLT-12, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
chicken, rat, bovine, rabbit
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:200 using rabbit total skeletal muscle extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Tnnt1(171409) , Tnnt2(24837) , Tnnt3(24838)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- Western blot analysis.
- Immunocytochemical analysis.
- Immunofluorescence.
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable