Wichtige Dokumente
T5580
Myxothiazol
from Myxococcus fulvus Mx f85, ≥98% (HPLC), lyophilized solid, antibiotic
Synonym(e):
Myxothiazol A
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Myxothiazol, from Myxococcus fulvus Mx f85, ≥98% (HPLC)
Biologische Quelle
Myxococcus fulvus Mx f85
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Lagerbedingungen
protect from light
under inert gas
Löslichkeit
chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to yellow
DMSO: soluble
acetone: soluble
dichloromethane: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CO[C@@H](\C=C\c1csc(n1)-c2csc(n2)[C@@H](C)\C=C\C=C\C(C)C)[C@@H](C)\C(OC)=C\C(N)=O
InChI
1S/C25H33N3O3S2/c1-16(2)9-7-8-10-17(3)24-28-20(15-33-24)25-27-19(14-32-25)11-12-21(30-5)18(4)22(31-6)13-23(26)29/h7-18,21H,1-6H3,(H2,26,29)/b9-7+,10-8+,12-11+,22-13-/t17-,18+,21-/m0/s1
InChIKey
XKTFQMCPGMTBMD-ZDBABOMLSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable